missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16-(S)-Iloprost, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-[(E,3S,4S)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-ynyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-pentalen-2-ylidene]pentanoic acid |
| CAS | 74843-14-4 |
| Molekylær formel | C22 H32 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S,4S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic acid (ACI) Pentanoic acid, 5-[(3aS,4R,5R,6aS)-hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S,4S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl]-2(1H)-pentalenylidene]-, (5E)- (9CI) Pentanoic acid, 5-[hexahydro-5-hydroxy-4-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-2(1H)-pentalenylidene]-, [3aS-[2E,3aα,4α(1E,3R*,4R*),5β,6aα]] |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15-,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC#CC[C@H](C)[C@H](O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2C\C(=C/CCCC(=O)O)\C[C@H]12 |
| IUPAC navn | (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-5-hydroxy-4-[(E,3S,4S)-3-hydroxy-4-methyloct-1-en-6-ynyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-pentalen-2-ylidene]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.487 |
| Formel vægt | 360.23 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?