Få mere at vide
Gilac™ 16-racks vogn i rustfrit stål
Artikelnummer. 17928761
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
200 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17928761 200 kg
1 options
Artikelnummer. 17928761 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G194595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7859.25 DKK
    5693.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 2166.24 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
16-racks rustfri stålvogn er kompatibel med 9, 14 og 15 L dejbeholdere og 10, 20 og 13 L deledejbeholdere.
  • Rullevogn med 16 stativer i rustfrit stål.
  • Kompatibel med 9, 14 og 15 L dejbeholdere og 10, 20 og 13 L deledejbeholdere.
  • Rustfrit stål anbefales i fugtige omgivelser (ingen skader på lejer, selv i nærværelse af vand).
  • Udstyret med 4 drejelige hjul inklusive 2 hjul med bremser, for øget mobilitet.
  • Højde mellem stativerne: 92 mm.
  • Max belastning: 200 kg.
Tekniske data
Type Vogn
Holder Dejbeholdere
Bæreevne (engelsk) 440 lb.
Bæreevne (metrisk) 200 kg
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Dejbeholdere (9, 14 og 15 L) og opdelingsdejbeholdere (10, 20 og 13 L)