Få mere at vide
16-Oxoestradiol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050497
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050497 100 mg
30052531 25 mg
30458187 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050497 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.17
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
16-Oxoestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-Oxoestradiol
CAS 566-75-6
Analyt- eller komponentnavne 16-Oxoestradiol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 16-Oxoestradiol
InChI formel InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-15,17,19,21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-16-one
Molekylvægt (g/mol) 286.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 286.1569 g/mol