Få mere at vide
16-Oxo Ethynyl Estradiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Oxoethinylestradiol |
| CAS | 1350468-76-6 |
| Molekylær formel | C20 H22 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (17α)-3,17-Dihydroxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-16-one, 16-Oxo Ethynyl Estradiol, 3,17-Dihydroxy-19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-16-one (16-Oxoethinylestradiol, 16-Ketoethinylestradiol), Ethinylestradiol Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)18(22)11-17-16-6-4-12-10-13(21)5-7-14(12)15(16)8-9-19(17,20)2/h1,5,7,10,15-17,21,23H,4,6,8-9,11H2,2H3/t15-,16-,17+,19+,20+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC(=O)[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3,17-dihydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-16-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.39 |
| Formel vægt | 310.1569 |