missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

16-Oxo-dehydro Epiandrosterone (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30424463
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424463 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO85022010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 16-Oxo-dehydro Epiandrosterone
CAS 571-05-1
Molekylær formel C19H26O3
Mængde 10 mg
Synonym (3β)-3-Hydroxy-androst-5-ene-16,17-dione, 3β-Hydroxy-androst-5-ene-16,17-dione, 3β-Hydroxy-5-androstene-16,17-dione
InChI formel InChI=1S/C19H26O3/c1-18-7-5-12(20)9-11(18)3-4-13-14(18)6-8-19(2)15(13)10-16(21)17(19)22/h3,12-15,20H,4-10H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,18-,19-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCCN(CCO)c1nc2c(nc(N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O)nc2N3CCCCC3)c(N4CCCCC4)n1
Molekylvægt (g/mol) 302.41
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.