missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16-Methyl Epiprednisolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-methyl Epiprednisolone |
| CAS | 85700-75-0 |
| Molekylær formel | C22 H30 O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregna-1,4-diene-3,20-dione','11,17,21-trihydroxy-16-methyl-','(11α,16β)-, (11α,16β)-11,17,21-Trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11α,17,21-Trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 16-Methyl Epiprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-17,19,23,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17+,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC navn | (8S,9S,10R,11R,13S,14S,16S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.47 |
| Formel vægt | 374.2093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?