missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16-Methyl-17,20:20,21-bis[methylenebis(oxy)]-pregn-4-ene-3,11-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Methyl-17,20:20,21-bis[methylenebis(oxy)]-pregn-4-ene-3,11-dione |
| CAS | 3386-78-5 |
| Molekylær formel | C24 H32 O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 16α-Methyl-17,20:20,21-bis(methylenedioxy)-pregn-4-ene-3,11-dione, Dispiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxolane-5',4''-[1,3]dioxolane] Pregn-4-ene-3,11-dione Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-14-8-18-17-5-4-15-9-16(25)6-7-21(15,2)20(17)19(26)10-22(18,3)24(14)23(29-13-30-24)11-27-12-28-23/h9,14,17-18,20H,4-8,10-13H2,1-3H3/t14-,17+,18+,20-,21+,22+,23?,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@]15OCOC56COCO6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 416.51 |
| Formel vægt | 416.2199 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?