Få mere at vide
16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Methanethiosulfonyl Hexadecanoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O4S2/c1-22-23(20,21)16-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13-15-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vægt | 366.1899 |