Få mere at vide
16-Hydroxyhexadecanosyre, 97%
Artikelnummer. 11315139
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11315139 1 g 1g
11325139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17845.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 506-13-8 | C16H32O3 | 272,429 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-13-8
Molekylær formel C16H32O3
Molekylvægt (g/mol) 272.429
MDL nummer MFCD00002750
InChI nøgle UGAGPNKCDRTDHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym juniperic acid, 16-hydroxypalmitic acid, hexadecanoic acid, 16-hydroxy, palmitic acid, 16-hydroxy, omega-hydroxypalmitic acid, 16-hydroxy-hexadecanoic acid, unii-7ipp3u0f3i, .omega.-hydroxypalmitic acid, 7ipp3u0f3i, 16-hydroxy hexadecanoic acid
PubChem CID 10466
ChEBI CHEBI:55328
IUPAC navn 16-hydroxyhexadecansyre
SMIL C(CCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-Hydroxyhexadecanoic acid
Smeltepunkt 98 °C til 100 °C
Lineær formel HO(CH2)15CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 1783998
Formel vægt 272.43
Procent renhed 98%