Få mere at vide
16-hexadecanolid, 97%
Artikelnummer. 11346686
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346686 50 g 50g
11336686 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03864.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2718.30 DKK
    2222.65 DKK / 50g
    Spare 495.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-29-5 | C16H30O2 | 254,41 g/mol
16-Hexadecanolide bruges til fremstilling af parfume. Det fungerer som maskeringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
16-Hexadecanolide anvendes til fremstilling af parfume. Det fungerer som maskeringsmidler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-29-5
Molekylær formel C16H30O2
Molekylvægt (g/mol) 254.41
MDL nummer MFCD00039668
InChI nøgle LOKPJYNMYCVCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 16-hexadecanolide, hexadecanolide, cyclohexadecanolide, 16-hexadecanolactone, 1,16-hexadecanolide, dihydroambrettolide, juniperic acid lactone, 1,16-hexadecanolactone, hexadecanolactone, 16-hydroxyhexadecanoic acid lactone
PubChem CID 7984
SMIL O=C1CCCCCCCCCCCCCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16-Hexadecanolide
Smeltepunkt 33 °C til 34 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 148631
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn oxacycloheptadecan-2-on
Formel vægt 254.42
Procent renhed 97%