Få mere at vide
16-Hexadecanolide, 97%
Beskrivelse
16-Hexadecanolide bruges til fremstilling af parfume. Det fungerer som maskeringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
16-Hexadecanolide anvendes til fremstilling af parfume. Det fungerer som maskeringsmidler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Hexadecanolide |
| Smeltepunkt | 33°C to 34°C |
| Flammepunkt | >100°C (212°F) |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 148631 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | 1-oxacycloheptadecan-2-on |
| Formel vægt | 254.42 |
| Procent renhed | 97% |