Få mere at vide
16-Heptadecynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Heptadecynoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h1H,3-16H2,(H,18,19) |
| Formel vægt | 266.2246 |