Få mere at vide
16-Epiestriol, Ultra Pure (contains less than 0.3% Estriol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-Epiestriol |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,17+,18+/m1/s1 |
| Formel vægt | 288.1725 |