Få mere at vide
16-Epi-deacetyl-fusidic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16-epi-Deacetylfusidic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O5/c1-16(2)8-7-9-18(26(33)34)24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)32/h8,17,19-23,25,30-32H,7,9-15H2,1-6H3,(H,33,34)/b24-18-/t17-,19-,20-,21+,22+,23+,25-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| Formel vægt | 474.3345 |