missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

16-Epi-deacetyl-fusidic Acid, TRC

Artikelnummer. 30009517
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009517 25 mg
30011572 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009517 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE58300025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5951-83-7
Molekylær formel C29 H46 O5
Molekylvægt (g/mol) 474.6725
Synonym 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3,11,16-trihydroxy-, (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-, 16-Epifusidic acid, deacetyl- (7CI), 29-Nor-8α,9β,13α,14β-dammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 3α,11α,16α-trihydroxy-, (Z)- (8CI), (3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16α,17Z)-3,11,16-Trihydroxy-29-nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-Epideacetylfusidic acid, NSC 319631, ent-(17Z)-3β,11β,16β-Trihydroxy-4β,8,14-trimethyl-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 16-epi-Deacetylfusidic acid
IUPAC navn (2Z)-6-methyl-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16R)-3,11,16-trihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]hept-5-enoic acid
SMIL C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C)\C(=O)O)\[C@H](O)C[C@]34C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 16-epi-Deacetylfusidic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C29H46O5/c1-16(2)8-7-9-18(26(33)34)24-20-14-22(31)25-27(4)12-11-21(30)17(3)19(27)10-13-28(25,5)29(20,6)15-23(24)32/h8,17,19-23,25,30-32H,7,9-15H2,1-6H3,(H,33,34)/b24-18-/t17-,19-,20-,21+,22+,23+,25-,27-,28-,29-/m0/s1
Formel vægt 474.3345
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.