missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
16,17-Dehydro Capsaicin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 16,17-Dehydro Capsaicin |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,20H,1,4-5,7,9,13H2,2-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| Formel vægt | 303.1834 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?