Få mere at vide
16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homo-androsta-1,4-diene-3,17a-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17982726
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17982726 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17982726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0204.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homo-androsta-1,4-diene-3,17a-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers)
CAS 1040085-99-1
Analyt- eller komponentnavne 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25H34O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chryseno[2,3-d][1,3]dioxole-2,7(4aH,5H)-dione, 4b,6,6a,7a,10a,11,11a,11b,12,13-decahydro-5-hydroxy-7a-(hydroxymethyl)-4a,6a-dimethyl-9-propyl-, (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homo-androsta-1,4-diene-3,17a-dione, Budesonide Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-20-30-19-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)21(16)18(28)12-24(17,3)22(29)25(19,13-26)31-20/h8-10,16-21,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20?,21+,23-,24-,25+/m0/s1
SMIL CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)C(=O)[C@]2(CO)O1
IUPAC navn (4aR,4bS,5S,6aS,7aR,10aR,11aS,11bS)-5-hydroxy-7a-(hydroxymethyl)-4a,6a-dimethyl-9-propyl-5,6,10a,11,11a,11b,12,13-octahydro-4bH-chryseno[2,3-d][1,3]dioxole-2,7-dione
Molekylvægt (g/mol) 430.53
Mængde 25 mg
Formel vægt 430.2355 g/mol