Få mere at vide
(15R)-Bimatoprost, TRC
Artikelnummer. 30011932
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011932 10 mg
30006465 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB38681510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1163135-92-9
Molekylær formel C25 H37 N O4
Molekylvægt (g/mol) 415.57
Synonym 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, (15R)-Bimatoprost
IUPAC navn (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3R)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]-N-ethylhept-5-enamid
SMIL CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@H](O)CCc2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 15-epi-Bimatoprost
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 415.2723
Procent renhed >95%