Få mere at vide
(15R)-Bimatoprost Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (15R)-Bimatoprost Acid |
| CAS | 41639-71-8 |
| Molekylær formel | C23 H32 O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (15R)-Bimatoprost Acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic Acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3R*),3α,5α]]-7-[3,5-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-5-heptenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19-,20-,21+,22-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(E,3R)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.497 |
| Formel vægt | 388.225 |