Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm Vial Kit, 15-425 gevind, klart glas, , 8mL, PP skruelåg, tæt top, Butyl/PTFE septum
Shop alle Fisherbrand produkterTekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 8.9 mL |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Lukkestørrelse | 15-425 |
| Vis mere |