Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 15-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. p-7113881 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort, Grå, Rød
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1.3 mm
1.6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10530631
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 15 mm
  • Kombinationsforsegling
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Lukket top,
  • Skrue 15-425
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1.3 mm
Type Skruelåg