Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruetætning, sort, lukket top, 15-425 gevind, samlet septum
Artikelnummer. 10530631 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Farve:
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Sort, Grå, Rød
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Materiale (liner) Tykkelse (metrisk) unitSize
10530631 Rød-orange, Klarhed, Sort Naturgummi/TEF 1,3 mm Pakke med 1000
11804990 Rød, Hvid, Sort Silikone/PTFE 1,3 mm Pakke med 1000
11814990 Sort, Grå, Rød PTFE/Butyl 1,6 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10530631
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28057
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 15 mm
  • Kombinationsforsegling
  • PP
  • Skruelåg
  • Sort
  • Lukket top,
  • Skrue 15-425
  • Formonterede hætter og skillevægge er praktiske og minimerer forurening fra håndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) Naturgummi/TEF
Farve Rød-orange, Klarhed, Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Opbevaring
Mængde 100
Tykkelse (metrisk) 1,3 mm
Produkttype Skruelåg