Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruetætning, sort, centerhul, 15-425 gevind, samlet septum
Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Grå, Rød, Sort
Rød, Hvid, Sort
Rød-orange, Klarhed, Sort
Rød, hvid, sort, White, Black
Materiale (liner):
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikone/PTFE
Tykkelse (metrisk):
1,3 mm
1,6 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Butyl |
| Farve | Grå, Rød, Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring |
| Mængde | 100 |
| Tykkelse (metrisk) | 1,6 mm |
| Type | Skruelåg |