Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruelåg, sort, 15-425 gevind
Artikelnummer. p-7113883 Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Centerhulsskruelåg
Lukket topskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11834980
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylenhætter er kemisk inerte og velegnede til de fleste kromatografiapplikationer.
  • 15 mm PP-skruelåg
  • Sort
  • 15-425 tråd
  • Højde: 9,75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 9.75 mm
Mængde 100
Type Centerhulsskruelåg
Lukkestørrelse ND15