Få mere at vide
Fisherbrand™ 15 mm PP skruelåg, sort, 15-425 gevind
Shop alle Fisherbrand produkter
Type:
Centerhulsskruelåg
Lukket topskruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 9.75 mm |
| Mængde | 100 |
| Type | Centerhulsskruelåg |
| Lukkestørrelse | ND15 |