Få mere at vide
15 ml saccharose standardopløsning, Brix 0 %, Reagecon™ Artikelnummer.: 12663076
15 ml saccharose standardopløsning, Brix 0 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12663076 Shop alle Reagecon produkter
15 mL, 15ml
Mængde:
15 mL
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 12663076
Brand: Reagecon BS00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Brydningsindeks --
Mængde 15 mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerBS0025A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/04/2025 ArtikelnummerBS00
PartinummerBS0024B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/04/2024 ArtikelnummerBS00
PartinummerBS0023B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/06/2023 ArtikelnummerBS00
PartinummerBS0022H1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/08/2022 ArtikelnummerBS00
PartinummerBS0022D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato28/06/2022 ArtikelnummerBS00
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
15 ml saccharose standardopløsning, Brix 0 %, Reagecon™ >