Få mere at vide
Thermo Scientific™ 15 ml Nunc Konisk rør eller filtreringsenheder Adaptere til Fiberlite F13-14x50cy Rotor og F15-8x50cy Rotor
Beskrivelse
Plads til 15 ml Nunc koniske rør eller filtreringsanordninger i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter til filtreringsenheder |
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 15 mL |
| Til brug med (udstyr) | Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer |
| Oversigt | 15 ml Nunc Konisk rør eller adapter til filtreringsenheder |
| Rørstørrelse | 15 mL |