Få mere at vide
15b-OH Gibberellin A3 (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 15beta-OH Gibberellin A3 |
| CAS | 105593-18-8 |
| Molekylær formel | C19H22O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1alpha,2beta,4aalpha,4bbeta,9beta,10beta)-2,4a,7,9-Tetrahydroxy-1-methyl-8-methylene-gibb-3-ene-1,10-dicarboxylic Acid 1,4a-Lactone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22O7/c1-8-13(21)18-7-17(8,25)5-3-9(18)19-6-4-10(20)16(2,15(24)26-19)12(19)11(18)14(22)23/h4,6,9-13,20-21,25H,1,3,5,7H2,2H3,(H,22,23)/t9-,10+,11-,12?,13?,16?,17+,18-,19-/m1/s1 |
| SMIL | CC12[C@@H](O)C=C[C@@]3(OC1=O)[C@@H]4CC[C@]5(O)C[C@]4(C(O)C5=C)[C@H](C23)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.37 |
| Formel vægt | 362.1366 |