Få mere at vide
15Alpha-Hydroxy-13Beta-ethyl-4-gonene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 15alpha-Hydroxy-13beta-ethyl-4-gonene-3,17-dione |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-2-19-8-7-14-13-6-4-12(20)9-11(13)3-5-15(14)18(19)16(21)10-17(19)22/h9,13-16,18,21H,2-8,10H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18+,19+/m0/s1 |
| Formel vægt | 302.1882 |