Få mere at vide
Sodium molybdate dihydrate, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium molybdate dihydrate |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Na2MoO4 · 2H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 241.95g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |