Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M bufferopløsning, pH 5,5
Beskrivelse
Natriumcitrat anvendes almindeligvis i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumcitrat er almindeligt anvendt i nukleinsyrehybridiseringsteknikker i koncentrationer fra 0,1X til 20X afhængigt af anvendelsen. Det bruges til at lette overførsel af nukleinsyrer til membraner i southern og northern blotting, dot blotting og koloni- og plakløft.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
20X SSC-opløsning (RNase-fri) skal opbevares ved stuetemperatur. Dette reagens skal forblive stabilt i mindst 1 år i dens uåbnede beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium citrate buffer soln. |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Lugt | Odorless |
| MDL nummer | MFCD00012462 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |