Learn More
Aluminum iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 047170.14
Product Code. 15477435
  • 5084.70 DKK / 25g
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
7784-23-8
AlI3
UN3260
aluminum iodide, aluminium iodide, aluminium triiodide, aluminium iii iodide, aluminum iodide anhydrous, aluminum iodide, technical grade, aluminum triiodide, aluminum iodide metals basis, aluminum iodide, anhydrous, powder trace metals basis
[Al](I)(I)I
407.695
407.69
Pungent
Moisture & Light Sensitive
(metals basis)
25g
MFCD00003427
14,346
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
triiodoalumane
82222
99.999%
Ampule
3.98g/mL
Aluminum iodide, Ultra dry
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS Documents
Documents
Certificates
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.