Få mere at vide
Corning™ 1536-brønd, ultra-lav binding, U-formet-bund mikroplade
Shop alle Corning produkter
Sterilitet:
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Med deres nye og patenterede design er disse mikroplader ideelle til at generere og analysere multicellulære 3D-sfæroider i den samme mikroplade. ULA-overfladen (Ultra-Low Attachment) muliggør ensartet og reproducerbar 3D-multicellulær sfæroiddannelse. Det sorte, uigennemsigtige mikropladehus afskærmer hver optisk klar brønd med rund bund fra krydstale fra brønd til brønd.
- 1536-brønds format giver mulighed for høj kapacitet 3D cellekultur
- Optisk klar, rund bund med sort, uigennemsigtig krop til mikroplader
- Kovalent fastgørelse af en overflade med ultralav vedhæftning for at reducere cellulær vedhæftning til brøndens overflade
- Den nye brøndgeometri hjælper med at skabe ensartede, enkelte sfæroider på tværs af alle brønde, hvilket muliggør automatiseret visualisering.
- Unikt design afskærmer hver brønd for at minimere krydstale fra brønd til brønd.
- Du kan dyrke og analysere sfæroider i den samme mikroplade uden at skulle overføre dem til en ny mikroplade.
- Kompatibel med GNF ultra high throughput system
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Array | 32 x 48 |
| Emballage | 10/Pk., 50/Cs. |
| Indbindingstype | Ultra-lav vedhæftning |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Produkttype | Sfæroid |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 14μ L |
| Antal Wells | 1536 |
| Vis mere |