Få mere at vide
Corning™ 1536-brønd polystyren NBS™ -Behandlede mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3647429 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Sort
Sort, Ryd bund
Inkluderer:
Generiske stregkoder
Stregkode
Uden stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10143613
Brand: Corning™ 3728BC
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Proprietær ikke-bindende overflade er ideel til homogene analyser med klæbrige enzymer eller til at reducere uspecifik binding til mikropladebrønde
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
  • Samlet brøndvolumen på 10μ L for rundbrøndsmikroplader og 12.8μ L til fladbundede mikroplader
  • Anbefalet arbejdsvolumen op til 8μ L
  • Rund brøndbund for reduceret luftindfangning og forbedret CV værdier og Z-faktor
  • Forhøjet brøndbund for højere følsomhed
  • Oversvømmelsesreservoir på fire sider for at reducere instrumentkontamination
  • Låg fås separat. Corning låg (Kat. nr. 3098) er kompatibel med disse mikroplader.
Ordreinfo
Pakket i sække á ti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Emballage 5 indvendige pakker á 10 stk
Farve Sort
Produkttype 1536-brønd cellekultur Multiwell Plader
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 8μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Uforpligtende
Samlet volumen (metrisk) Well 12.5μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Generiske stregkoder
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Sort