Få mere at vide
Corning™ 1536-brønd polystyren NBS™ -Behandlede mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10027322 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Hvid, Ryd bund
Sort
Sort, Ryd bund
Inkluderer:
Generiske stregkoder
Stregkode
Uden stregkode
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Inkluderer unitSize
10027322 Sort Uden stregkode Pakke med 50
10143613 Sort Generiske stregkoder Pakke med 50
17720708 Hvid, Ryd bund Stregkode -
10052443 Hvid Generiske stregkoder Pakke med 50
17790698 Sort, Ryd bund Stregkode -
10189472 Sort, Ryd bund Uden stregkode Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10027322 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3728
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Proprietær ikke-bindende overflade er ideel til homogene analyser med klæbrige enzymer eller til at reducere uspecifik binding til mikropladebrønde
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
  • Samlet brøndvolumen på 10μ L for rundbrøndsmikroplader og 12.8μ L til fladbundede mikroplader
  • Anbefalet arbejdsvolumen op til 8μ L
  • Rund brøndbund for reduceret luftindfangning og forbedret CV værdier og Z-faktor
  • Forhøjet brøndbund for højere følsomhed
  • Oversvømmelsesreservoir på fire sider for at reducere instrumentkontamination
  • Låg fås separat. Corning låg (Kat. nr. 3098) er kompatibel med disse mikroplader.
Ordreinfo
Pakket i sække á ti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Emballage 5 indvendige pakker á 10 stk
Farve Sort
Produkttype 1536-brønd cellekultur Multiwell Plader
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 8μ L
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 12.5μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Uden stregkode
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Sort