Beskrivelse
- Fremragende signaldynamikområde på grund af lav baggrundsfluorescens og forbedret signalintensitet
- Fladbundsbrønde er kompatible med automatiserede dispensere inklusive PerkinElmer™ FlexDrop™
- Arbejdsvolumen på op til 10μ L
- Sikrer kompatibilitet med de fleste stregkodescanning og softwaresystemer
- For at undgå forveksling er overfladebehandlingen af mikropladebrøndene let identificeret i den menneskelig læsbare del af stregkoden (NT = ikke behandlet; TC = behandlet vævskultur; NB = ikke-bindende overflade)
- Etiketter påført på alle fire sider af pladen Ingen sekvensnummer duplikater
Ordreinfo
Pakket i poser med 10 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 32 x 48 |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede dispensere |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 10μ L |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |