Få mere at vide
Corning™ 1536-godt ubehandlede cykliske olefincopolymerplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort, Ryd bund
Mængde:
10/Pk.
20/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
- 127μ m filmtykkelse
- 536-brønds mikroplader med lav bund, sort/klar eller hvid/klar bund
- Stregkodet
- Brugerdefinerede stregkoder tilgængelige for kompatibilitet med Kalypsys-systemet og med UHTS-systemer
- Lav autofluorescens
- Bred kemisk resistens inklusive DMSO og alkohol
- Høj mekanisk stabilitet
- Optimeret til fladhed og ensartethed
- Lav dobbeltbrydning
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 32 x 48 |
| Indbindingstype | Ikke behandlet |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Produkttype | 1536-brønd analyse mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Automatiserede dispensere |
| Materiale | Cycloolefin copolymer |
| Vis mere |