missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Corning™ 1536-godt, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Shop alle Corning produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Emballage:
10 stk., 50 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Fladbundsbrønde er kompatible med automatiserede dispensere inklusive PerkinElmer FlexDrop™
- Arbejdsvolumen på op til 10 μL
- Fås ubehandlet, med ikke-bindende overflade (NBS™ ), eller vævskultur behandlet
- NBS mikroplader er ideelle til homogene analyser med“ klæbrig” enzymer eller til at reducere uspecifik binding til mikropladebrønde
Generisk stregkode
- Sikrer kompatibilitet med de fleste stregkodescanning og softwaresystemer
- For at undgå forveksling er overfladebehandlingen af mikropladebrøndene let identificeret i den menneskelig læsbare del af stregkoden (NT = ikke behandlet; TC = behandlet vævskultur; NB = ikke-bindende overflade)
- Etiketter påsat alle fire sider af pladen
- Ingen dubletter af sekvensnummer
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 32 x 48 |
| Emballage | 10 stk., 50 stk. |
| Farve | Sort |
| Produkttype | 1536-brønd analyse mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion