Få mere at vide
Corning™ 1536-godt, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Shop alle Corning produkter
Emballage:
10/Pk., 50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning 1536-brønds mikroplader er vores højest tæthed mikroplader tilgængelige til high throughput screening. Mikropladerne er i overensstemmelse med standard mikropladefodaftryk og dimensioner. Disse mikroplader tilbydes i massiv sort og hvid polystyren, med rund eller flad bund og i sort-klar bundformater.
- Samlet brøndvolumen på 10μ L for rundbrøndsmikroplader og 12.8μ L til fladbundede mikroplader
- Anbefalet arbejdsvolumen op til 8μ L
- Rund brøndbund for reduceret luftindfangning og forbedret CV værdier og Z-faktor
- Forhøjet brøndbund for højere følsomhed
- Oversvømmelsesreservoir på fire sider for at reducere instrumentkontamination
- Låg fås separat. Corning låg (Kat. nr. 3098) er kompatibel med disse mikroplader.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,03 cm 2 |
| Array | 32 x 48 |
| Emballage | 10/Pk., 50/Cs. |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Assayplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Vis mere |