Få mere at vide
Corning™ 1536-godt, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10766453 Shop alle Corning produkter
Emballage:
10 stk., 50 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10766453
Brand: Corning™ 3726
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Sort; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
  • Fladbundsbrønde er kompatible med automatiserede dispensere inklusive PerkinElmer FlexDrop™
  • Arbejdsvolumen på op til 10 μL
  • Fås ubehandlet, med ikke-bindende overflade (NBS™ ), eller vævskultur behandlet
  • NBS mikroplader er ideelle til homogene analyser med“ klæbrig” enzymer eller til at reducere uspecifik binding til mikropladebrønde
Generisk stregkode
  • Sikrer kompatibilitet med de fleste stregkodescanning og softwaresystemer
  • For at undgå forveksling er overfladebehandlingen af mikropladebrøndene let identificeret i den menneskelig læsbare del af stregkoden (NT = ikke behandlet; TC = behandlet vævskultur; NB = ikke-bindende overflade)
  • Etiketter påsat alle fire sider af pladen
  • Ingen dubletter af sekvensnummer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,03 cm 2
Array 32 x 48
Emballage 10 stk., 50 stk.
Farve Sort
Produkttype 1536-brønd analyse mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 8μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Samlet volumen (metrisk) Well 12.5μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 50/Cs.
Vel Farve Sort