Få mere at vide
Corning™ 1536-brønd sort/klar rundbund med ultralavt vedhæftede sfæroid mikroplade med låg, steril
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
- 1536-brønds format giver mulighed for høj kapacitet 3D cellekultur
- Optisk klar, rund bund med sort, uigennemsigtig krop til mikroplader
- Kovalent fastgørelse af en overflade med ultralav vedhæftning for at reducere cellulær vedhæftning til brøndens overflade
- Den nye brøndgeometri hjælper med at skabe ensartede, enkelte sfæroider på tværs af alle brønde, hvilket muliggør automatiseret visualisering.
- Unikt design afskærmer hver brønd for at minimere krydstale fra brønd til brønd.
- Du kan dyrke og analysere sfæroider i den samme mikroplade uden at skulle overføre dem til en ny mikroplade.
- Kompatibel med GNF ultra high throughput system
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Med låg |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Volumen (metrisk) Nå | 14 mL |
| Antal Wells | 1536 |
| Volumen (metrisk) Virker | 5 til 10μ L |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ultra-lav binding |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Vel Farve | Klar |