Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Low-Attachment Multidishes
Beskrivelse
With the super low cell attachment surface, Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Plates and Dishes consistently promote 3D spheroids and organoids culture, aiding you in cancer spheroid formation and stem cell differentiation for disease modeling and drug screening.
Væsentlige kvaliteter ved Nunclon Sphera kultur overflade:
Optimering af sfæroiddannelse
- Tillader celler at vokse i suspension med praktisk talt ingen cellevedhæftning
- Understøtter mange forskellige celletyper og deres evne til at generere sfæroider
- Muliggør ensartet, repeterbar cellevækst
Dyrkning af 3D-kræftkulturer
- Minimerer variabilitet og understøtter den konsekvente dannelse af cancersfæroider, der simulerer 3D-strukturerne af tumorvækst, hvilket giver et bedre modelsystem til at studere tumorcelleprogression og effektivitet af anticancermidler in vitro
Fremme dannelsen af embryoidlegemer (EB)
- Demonstrerer overlegen kvalitet til embryoid kropsdannelse af pluripotente stamceller med minimal spontan differentiering
- Resulterende celler i stand til at differentiere til alle tre kimlag
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunclon Sphera 24-brønds plade, etui med 7 |
| Kulturområde | 1,9 cm2 |
| Type | Multi Dish |
| Mængde | Tilfælde af 7 |
| nr. pr. pakke | 1 Ea. |
| nr. pr. sag | 7/Cs. |
| Overfladebehandling | Nunclon Sphera |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 24 |
| Certificeringer/compliance | Fri for animalsk oprindelse; ikke-pyrogen, endotoksin< 0,5 EU/ml; USP biologisk reaktivitetsklasse VI; SAL 10 -6 |
| Vis mere |