Få mere at vide
Masterflex™ 150 mm korrelerede flowmålere med ventil
Artikelnummer. 15397460 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Luftstrømshastighed:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed Pakningsstørrelse
15397460 8678 ml/min. Hver
15389482 814 ml/min. Hver
15358912 137 ml/min. Hver
11745499 1682 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15397460 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0321728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    1989.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 270.14 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±2 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 8678 ml/min.
Flydemateriale Glas
Trykvurdering 200 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde 7485 ml/min. CO2, 8269 ml/min. O2, 8916 ml/min. N2, 7366 ml/min. Ar, 29840 ml/min. H2
Til brug med (applikation) Perfekt til applikationer, der kræver høj opløsning
Længde (metrisk) 150 mm
Gentagelighed ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C