Få mere at vide
Masterflex™ 150 mm korrelerede flowmålere med ventil
Artikelnummer. 15389482
Skift visning
Luftstrømshastighed:
137 ml/min.
1682 ml/min.
814 ml/min.
8678 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstrømshastighed unitSize
15389482 814 ml/min. Hver
15397460 8678 ml/min. Hver
15358912 137 ml/min. Hver
11745499 1682 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15389482 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0329414
Tekniske data
Type Variabelt område flowmåler
Nøjagtighed ±2 % (fuld skala)
Luftstrømshastighed 814 ml/min.
Flydemateriale Rustfrit stål (316)
Trykvurdering 200 psig
Forbindelser 1/8 tommer NPT (F)
Flowhastighedsområde 728 ml/min. CO2, 753 ml/min. O2, 824 ml/min. N2, 676 ml/min. Ar, 2496 ml/min. H2
Til brug med (applikation) Perfekt til applikationer, der kræver høj opløsning
Længde (metrisk) 150 mm
Gentagelighed ±0,25 %
Temperatur (metrisk) 121 °C