Få mere at vide
3M™ 1500 Graffitifjerner
Artikelnummer. 17297610 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17297610 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17297610 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000082039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00 DKK
    1302.55 DKK / Pakke med 4
    Spare 1122.45 DKK
    46% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Fjerner graffiti, to typer fjerner afhængig af overfladetype
  • Opløsningsmidlets flydende form giver mulighed for hurtig gennemtrængning og hurtig nedbrydning af graffiti
  • Indeholder ikke NEP (N-Ethyl-pyrrolidon) eller NMP (N-Methyl-2-pyrrolidon), der anvendes i andre graffitifjernere, hvilket kan udgøre en væsentlig sundhedsrisiko
  • Har lidt lugt, hvilket øger brugerkomforten og effektiviteten – i modsætning til traditionelle kemikaliefjernere, der udsender kraftige lugte og skadelige dampe
  • Lav miljøbelastning, da produktet ikke indeholder aromatiske, alifatiske eller klorerede opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Graffitifjerner
Volumen (metrisk) 500 ml