Få mere at vide
Code Corporation™ 1500 stregkodescanner
Artikelnummer. 17900012 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
1,8 m USB kabel
Stativ, 1,8 m USB kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17900012 Stativ, 1,8 m USB kabel
17980002 1,8 m USB kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17900012 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.00 DKK
    3828.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 271.68 DKK
    6% Slukket
På lager
Spar værdifuld tid med en hurtig og pålidelig scanningsløsning: CR1500. Denne omnidirektionelle stregkodelæser eliminerer genplacering og tidskrævende genscanninger af 1D- og 2D-stregkoder, der har oplevet udfordrende forhold.
  • Spar værdifuld tid med en hurtig og pålidelig scanningsløsning: CR1500.
  • Denne omnidirektionelle stregkodelæser eliminerer genplacering og tidskrævende genscanninger af 1D- og 2D-stregkoder, der har oplevet udfordrende forhold.
  • Kompakt, let og robust for at overleve dine hårdeste industrielle miljøer.
  • Få hurtig og nem scanning med en højtydende scanningsmaskine og intuitiv målretning.
  • Læs stregkoder med både høj tæthed og bredfelter med en enkelt enhed via dobbeltfeltsoptik.
  • PVC-frit hus er IP54-klassificeret for at beskytte mod skrappe kemiske rengøringsmidler, støv og vandindtrængning.
  • Smart scanning i en lille pakke - en af de mindste stregkodelæsere på markedet.
Tekniske data
Oversigt Kode Reader™ 1500 stregkodescanner med stativ
Understøttede stregkodetyper BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, MSI Plessey, Matrix 2 af 5, NEC 2 af 5, Plessey, Lige 2 af 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN, PharmacodeCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (proprietær--add'l licens krævet), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Dataoverførselsmetode USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port)
Højde (metrisk) 132.10 mm
Højde (engelsk) 5,2 tommer
Bredde (metrisk) 50.80 mm
Bredde (engelsk) 2''
Dybde (metrisk) 76.20 mm
Dybde (engelsk) 3 tommer
Vægt (metrisk) 116 g
Opladningsforbindelse RS232, USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port)
Vægt (engelsk) 0.26 lb.
Certificeringer/compliance CE, Europa: CE-RoHS
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Feltvisning Højdensitetsfelt: 30°, vandret med 20°, lodret, bredt felt: 50°, vandret med 33,50°, lodret
Fugtighed 5 % til 95 % (Ikke-kondenserende)
Inkluderer Stativ, 1,8 m USB kabel
Nødvendigt tilbehør USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port)
garanti 5 år
Softwaretype JavaScript
Mængde 1 sæt
Type Stregkodescanner
Display Type Ingen inkluderet
Strømforsyning USB
Alternativt varenummer CR1500-K101-C500-US2-C286