Få mere at vide
Fisherbrand™ 150 watt håndholdt homogenisator
Artikelnummer. p-8015457 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15565809
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bearbejd prøver pålideligt, hurtigt og effektivt. Fisherbrand™ 150 Watt Hand Held Homogenizer er en højtydende, letvægts vævshomogenisator.
  • Designet til komfortabel håndholdt brug/kan monteres på motorstativ for længerevarende behandling
  • Udskiftelige hurtigkoblings-rotor-statorgeneratorprober giver fleksibilitet til at behandle prøver fra 200 L μtil 100mL
  • Rustfri stålsonder (5 mm - 10 mm diameter) er designet til lang levetid og er nemme at skille ad til rengøring
  • Plastprober eliminerer praktisk talt risikoen for krydskontaminering og overførsel mellem prøver, kan rengøres til genbrug i de fleste tilfælde
  • Hastighed: Variabel fra 5.000 til 35.000 o/min
  • Effekt: max 150W
  • Sund:< 72dB
Certificeringer
CE
garanti
Et år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Homogenisator
Hastighed 5000 til 35.000 rpm
Elektriske krav 220V EU-ledning, 150W
Diameter (metrisk) 6.35 cm
Højde (metrisk) 22.8 cm
Til brug med (applikation) Vævshomogenisering, PCR-analyse, celleforstyrrelse, RNA/DNA og proteinekstraktion og emulsioner og suspensioner
Emballagemængde 1 stk.
Stiktype EU-stik
Vægt (metrisk) 466 g