Få mere at vide
Wheaton™ 150 ml polystyren prøvebeholder
Artikelnummer. 16414979
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke
16414979 Ingen etiket
16434979 Almindelig
16424979 Trykt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16414979 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 360205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    495.58 DKK / Pakke med 120
    Spare 214.42 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Specifications
Produkttype Prøvebeholder
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsmateriale Metal
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 109.5 mm
Mærke Ingen etiket
Bredde (metrisk) 54.9 mm
Mængde 30/Pk., 120/Cs.