Få mere at vide
Gilac™ 150 L Spildpalle
Artikelnummer. 17968391
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
39,6 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17968391 39,6 gal.
1 options
Artikelnummer. 17968391 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G052292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3265.50 DKK
    2362.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 902.76 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
150 L spildpalle er ideel til sikker og reguleret opbevaring af ætsende produkter, især i industrielle miljøer.
  • Helt lavet af polyethylen med høj densitet, er den let og alsidig.
  • Den er nem at rengøre takket være dens aftagelige clip-on gitter, og den er 100 % genanvendelig.
  • Pallen kan flyttes på vogn eller med palleløfter.
  • Designet med en rotationsstøbt ramme og tykke vægge, er 150 L spildpallen slagfast og tåler hyppig håndtering.
  • Dybden mellem toppen af rammen og toppen af fastholdelsesgitteret er 75 mm.
  • Bæreevne ved stationær: 1500 kg, bæreevne i bevægelse: 500 kg.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 39,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 150 L
Materiale HDPE
Type Spild palle
Bæreevne (engelsk) 3307 lb. (Stationær), 1102 lb. (I bevægelse)
Bæreevne (metrisk) 1500 kg (Stationær), 500 kg (I bevægelse)
Længde (engelsk) 49,2 tommer.
Længde (metrisk) 1250 mm
Bredde (engelsk) 33,5''
Bredde (metrisk) 850 mm
Vægt (engelsk) 35 lb.
Vægt (metrisk) 16 kg