missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

TdB Labs AB 150 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies

Artikelnummer. p-200113300
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30216320

Brand: TdB Labs AB QD150_10g

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.

  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Tekniske data

    Mængde 10 g
    Produkttype Modified Dextran
    Korrektion af produktindhold

    Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

    Produkttitel

    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.